Få mere at vide
Metabolite Bupirimate in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12919723 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12919723 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12919723 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P808580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bupirimate
Emballage Ampoule(s)
CAS 41483-43-6
Molekylær formel C13H24N4O3S
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C
IUPAC navn [5-butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylsulfamate
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 316.42
PubChem CID 38884
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:81952