Få mere at vide
Bis-(4-aminophenyl)-methane in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12963184 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12963184 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12963184 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P874420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bis-(4-aminophenyl)-methane
Emballage Ampoule
CAS 101-77-9
Molekylær formel C13H14N2
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00007914
InChI nøgle YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
SMIL NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
IUPAC navn 4-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 198.27
PubChem CID 7577
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:32506