Få mere at vide
Bioresmethrin i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12986963 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12986963 10 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12986963 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P879300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bioresmethrin
Emballage Ampul
CAS 28434-01-7
Molekylær formel C22H26O3
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N
Type Pesticide and Metabolite Standards
SMIL CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C
IUPAC navn (5-benzylfuran-3-yl)methyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat
Opløsningsmiddel eller Matrix Iso-octane
Molekylvægt (g/mol) 338.447
PubChem CID 162381
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:39280