Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bioresmethrin |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 28434-01-7 |
| Molekylær formel | C22H26O3 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI nøgle | VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N |
| Type | Pesticide and Metabolite Standards |
| SMIL | CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C |
| IUPAC navn | (5-benzylfuran-3-yl)methyl-(1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropan-1-carboxylat |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Iso-octane |
| Vis mere |