Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Bifenthrin |
| Emballage | Ampoule(s) |
| CAS | 82657-04-3 |
| Molekylær formel | C23H22ClF3O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| InChI nøgle | OMFRMAHOUUJSGP-ONQPXKCRSA-N |
| SMIL | CC1=C(C=CC=C1COC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC navn | (2-methyl-3-phenylphenyl)methyl (1R,3S)-3-[(E)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 422.872 |
| Vis mere |