Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Bifenox |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 42576-02-3 |
| Molekylær formel | C14H9Cl2NO5 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| MDL nummer | MFCD00055314 |
| InChI nøgle | SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O |
| IUPAC navn | methyl-5-(2,4-dichlorphenoxy)-2-nitrobenzoat |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |
| Show More |