Få mere at vide
Beta-endosulfan i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12936623 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12936623 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12936623 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P823270
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Endosulfan-beta
Emballage Ampul(er)
CAS 33213-65-9
Molekylær formel C9H6Cl6O3S
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00137651
InChI nøgle RDYMFSUJUZBWLH-VQDHCCOSSA-N
SMIL ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3C1(Cl)C2(Cl)Cl
IUPAC navn (1S,2R,8S)-1,9,10,11,12,12-hexachlor-4,6-dioxa-5λ4-thiatricyclo[7.2.1.0²,8]dodec-10-en-5-on
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 406.90
PubChem CID 12309467
Mængde 1 mL