Få mere at vide
Metabolite Benzo(g,h,i)perylene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12969623 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12969623 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12969623 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P806730
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(g,h,i)perylene
Emballage Ampoule(s)
CAS 191-24-2
Molekylær formel C22H12
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 276.338
PubChem CID 9117
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34568