Få mere at vide
Metabolite Benzo(g,h,i)perylene in DCM 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12959623 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12959623 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12959623 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P806720
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(g,h,i)perylene
Emballage Ampoule(s)
CAS 191-24-2
Molekylær formel C22H12
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 276.338
PubChem CID 9117
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:34568