Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Benzo(g,h,i)perylene |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 191-24-2 |
| Molekylær formel | C22H12 |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| FN nummer | 1648 |
| InChI nøgle | GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C6=C(C=C5)C=CC(=C36)C=C2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 276.338 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution Benzo(g,h,i)perylene 10ug/ml in acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i