Få mere at vide
Metabolite Benzo(a)anthracenei n Methyl-tert.butylether 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12999603 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12999603 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12999603 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P806420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Benzo(a)anthracene D12
Emballage Ampoule(s)
CAS 1718-53-2
Molekylær formel C18H12
Koncentration 100 μg/mL
FN nummer 1145
InChI nøgle DXBHBZVCASKNBY-AQZSQYOVSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=CC4=CC=CC=C4C=C32
IUPAC navn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriobenzo[a]anthracene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methyl-tert.butylether
Molekylvægt (g/mol) 240.367
PubChem CID 12279531
Mængde 1 mL