Få mere at vide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Benzaldehyde |
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 100-52-7 |
| Molekylær formel | C7H6O |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| FN nummer | 1648 |
| InChI nøgle | HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C=O |
| IUPAC navn | benzaldehyde |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Benzaldehyde 1000ug/ml in acetonitrile
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Akut toksicitet Kategori 4
- Akut toksicitet Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H332-Farlig ved indånding.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P330-Skyl munden.
- P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?