Få mere at vide
Bentazon i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12919593 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12919593 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12919593 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P806020
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Bentazone
Emballage Ampul
CAS 25057-89-0
Fysisk form Væske
Molekylær formel C10H12N2O3S
Koncentration 10 μg/mL
InChI nøgle ZOMSMJKLGFBRBS-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(C)N1C(=O)C2=CC=CC=C2NS1(=O)=O
IUPAC navn 2,2-dioxo-3-propan-2-yl-1H-2$l^{6},1,3-benzothiadiazin-4-on
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 240.277
PubChem CID 2328
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:3018