Få mere at vide
Atrazine in Acetone+C2397 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12959543 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12959543 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12959543 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P804970
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Atrazine
Emballage Ampoule
CAS 1912-24-9
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C8H14ClN5
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00041810
FN nummer 1090
InChI nøgle MXWJVTOOROXGIU-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CCNC1=NC(Cl)=NC(NC(C)C)=N1
IUPAC navn 6-chloro-N2-ethyl-N4-(propan-2-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetone
Molekylvægt (g/mol) 215.69
PubChem CID 2256
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:15930
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Atrazine 100ug/ml in acetone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i