missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 12674-11-2 |
| Molekylær formel | C12H7Cl3 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| FN nummer | 1208 |
| InChI nøgle | RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,3-dichlor-5-(3-chlorphenyl)benzen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- ORGANIC SINGLE COMPONENT STANDARD SOLUTION 100ug/ml Aroclor in n-Hexane (F116741)
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
- H373-Kan forårsage organskader.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P391-Udslip opsamles.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?
