Få mere at vide
Aroclor 1016 i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12966123 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12966123 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12966123 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F119731
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1016
Emballage Ampul
CAS 12674-11-2
Molekylær formel C12H7Cl3
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-(3-chlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Mængde 1 mL