Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1016 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 12674-11-2 |
| Molekylær formel | C12H7Cl3 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,3-dichlor-5-(3-chlorphenyl)benzen |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Vis mere |