Få mere at vide
Aroclor 1260 i methyl-tert.butylether 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12946143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12946143 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12946143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F120121
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1260
Emballage Ampul
CAS 11096-82-5
Molekylær formel C12H4Cl6
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3-trichlor-4-(2,3,4-trichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Molekylvægt (g/mol) 360.864
PubChem CID 38018
Mængde 1 mL