Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1260 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 11096-82-5 |
| Molekylær formel | C12H4Cl6 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,2,3-trichlor-4-(2,3,4-trichlorphenyl)benzen |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Vis mere |