Få mere at vide
Aroclor 1260 i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12916133 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12916133 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12916133 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F119791
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1260
Emballage Ampul
CAS 11096-82-5
Molekylær formel C12H4Cl6
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle BTAGRXWGMYTPBY-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C(=C1C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3-trichlor-4-(2,3,4-trichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 360.864
PubChem CID 38018
Mængde 1 mL