Få mere at vide
Aroclor 1254 i methyl-tert.butylether 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12936143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12936143 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12936143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F120111
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1254
Emballage Ampul
CAS 11097-69-1
Molekylær formel C12H5Cl5
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3-trichlor-4-(2,3-dichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Molekylvægt (g/mol) 326.422
PubChem CID 40470
Mængde 1 mL