Få mere at vide
Aroclor 1254 i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12906133 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12906133 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12906133 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F119781
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1254
Emballage Ampul
CAS 11097-69-1
Molekylær formel C12H5Cl5
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle AUGNBQPSMWGAJE-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C(=C(C=C2)Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2,3-trichlor-4-(2,3-dichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 326.422
PubChem CID 40470
Mængde 1 mL