Få mere at vide
Aroclor 1248 i methyl-tert.butylether 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1248 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 12672-29-6 |
| Molekylær formel | C12H6Cl4 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| InChI nøgle | UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,3-dichlor-5-(3,5-dichlorphenyl)benzen |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | MTBE |
| Vis mere |