Få mere at vide
Aroclor 1248 i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12936013 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12936013 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12936013 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F113251
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1248
Emballage Ampul
CAS 12672-29-6
Molekylær formel C12H6Cl4
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-(3,5-dichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 291.98
PubChem CID 36400
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:35445