Få mere at vide
Aroclor 1248 i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996123 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12996123 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12996123 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F119771
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1248
Emballage Ampul
CAS 12672-29-6
Molekylær formel C12H6Cl4
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle UTMWFJSRHLYRPY-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-(3,5-dichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 291.98
PubChem CID 36400
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:35445