Få mere at vide
Aroclor 1242 i methyl-tert.butylether 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12916143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12916143 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12916143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F120091
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1242
Emballage Ampul
CAS 53469-21-9
Molekylær formel C12H6Cl4
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
IUPAC navn 1,2-dichlor-3-(2,4-dichlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Molekylvægt (g/mol) 291.98
PubChem CID 63103
Mængde 1 mL