Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1242 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 53469-21-9 |
| Molekylær formel | C12H6Cl4 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | ALFHIHDQSYXSGP-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1=CC(=C(C(=C1)Cl)Cl)C2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl |
| IUPAC navn | 1,2-dichlor-3-(2,4-dichlorphenyl)benzen |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Vis mere |