Få mere at vide
Aroclor 1232 i methyl-tert.butylether 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1232 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 11141-16-5 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methyl-tert.butylether |
| Mængde | 1 mL |