Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1232 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 11141-16-5 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Mængde | 1 mL |