Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Arochlor 1232 (PCB 1232) |
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 11141-16-5 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| FN nummer | 1593 |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Mængde | 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution Aroclor 1232 100 ug/ml in dichloromethane
- Advarsel
- Carcinogenicitet Kategori 2
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i