Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aroclor 1221 |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 11104-28-2 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Dichloromethane |
| Mængde | 1 mL |