Få mere at vide
Aroclor 1016 i methyl-tert.butylether 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12986133 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12986133 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12986133 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F120061
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aroclor 1016
Emballage Ampul
CAS 12674-11-2
Molekylær formel C12H7Cl3
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle RIBGNAJQTOXRDK-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl
IUPAC navn 1,3-dichlor-5-(3-chlorphenyl)benzen
Opløsningsmiddel eller Matrix MTBE
Molekylvægt (g/mol) 257.538
PubChem CID 38037
Mængde 1 mL