Få mere at vide
Anthracene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12929523 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12929523 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12929523 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P804310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene
Emballage Ampoule
CAS 120-12-7
Fysisk form Liquid
Molekylær formel C14H10
Koncentration 100 μg/mL
MDL nummer MFCD00001240
InChI nøgle MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
IUPAC navn anthracene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 178.23
PubChem CID 8418
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:35298