Få mere at vide
Anthracen i acetonitril 100 μg/mL, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12989513 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12989513 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12989513 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P804270
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-01-2027
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Anthracene
Emballage Ampul
CAS 120-12-7
Fysisk form Væske
Molekylær formel C14H10
Koncentration 100 μg/ml
MDL nummer MFCD00001240
FN nummer 1648
InChI nøgle MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
Type Organisk enkeltkomponent standardløsning
SMIL C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
IUPAC navn antracen
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 178.23
PubChem CID 8418
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:35298
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Anthracene 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i