Få mere at vide
Anilin i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12959513 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12959513 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12959513 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P804180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aniline
Emballage Ampul
CAS 62-53-3
Fysisk form Væske
Molekylær formel C6H7N
Koncentration 10 μg/ml
MDL nummer MFCD00007629
InChI nøgle PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Type Organisk enkeltkomponent standardløsning
SMIL NC1=CC=CC=C1
IUPAC navn anilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Molekylvægt (g/mol) 93.13
PubChem CID 6115
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:17296