Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Endosulfan-alpha |
| Emballage | Ampul(er) |
| CAS | 959-98-8 |
| Molekylær formel | C9H6Cl6O3S |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI nøgle | RDYMFSUJUZBWLH-AZVNHNRSSA-N |
| SMIL | C1C2C(COS(=O)O1)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 406.904 |
| PubChem CID | 12309460 |
| Vis mere |