Få mere at vide
alfa, alfa, alfa-trifluortoluen i methanol 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12966003 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Mængde Unit Size
12966003 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12966003 Supplier Fisher Chemical Supplier No. F113061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Specifications
Kemisk navn eller materiale Alpha,Alpha,Alpha-Trifluorotoluene
Emballage Ampul
CAS 98-08-8
Molekylær formel C7H5F3
Koncentration 2000 μg/mL
FN nummer 1230
InChI nøgle GETTZEONDQJALK-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC navn trifluormethylbenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 146.112
PubChem CID 7368
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:36810
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P330-Skyl munden.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i