Få mere at vide
Acrylonitrile in Methanol 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12946093 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12946093 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12946093 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F116461
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acrylonitrile
Emballage Ampoule
CAS 107-13-1
Molekylær formel C3H3N
Koncentration 1000 μg/mL
FN nummer 1230
InChI nøgle NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C=CC#N
IUPAC navn prop-2-enenitrile
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 53.064
PubChem CID 7855
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:28217
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Acrylonitrile 1000 ug/ml in methanol (purge & trap)
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Precautionary Statement
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P330-Skyl munden.
  • P361+P364-Alt tilsmudset tøj tages straks af og vaskes inden genanvendelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i