Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acroleine |
| Emballage | Ampoule |
| CAS | 107-02-8 |
| Fysisk form | Liquid |
| Molekylær formel | C3H4O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| MDL nummer | MFCD00006998 |
| InChI nøgle | HGINCPLSRVDWNT-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C=CC=O |
| Vis mere |