missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Especificaciones
Especificaciones
| Kemisk navn eller materiale | Aclonifen |
| Emballage | Ampul |
| CAS | 74070-46-5 |
| Fysisk form | Væske |
| Molekylær formel | C12H9ClN2O3 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| FN nummer | 1145 |
| InChI nøgle | DDBMQDADIHOWIC-UHFFFAOYSA-N |
| Type | Organic Single-component Standard Solution |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)OC2=C(C(=C(C=C2)[N+](=O)[O-])N)Cl |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Standard solution Aclonifen 10ug/ml in cyclohexane
- Fare
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P271-Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
- P331-Fremkald IKKE opkastning.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P391-Udslip opsamles.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
- P405-Opbevares under lås.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?