Få mere at vide
Acetophenon i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973134 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12973134 5 mL 5ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12973134 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P873880
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetophenone
Emballage Ampul
CAS 98-86-2
Fysisk form Væske
Molekylær formel C8H8O
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle KWOLFJPFCHCOCG-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 1-phenylethanon
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 120.151
PubChem CID 7410
Mængde 5 mL
ChEBI CHEBI:27632