Få mere at vide
Acetaldehyd i vand 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12963134 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12963134 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 12963134 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P873870
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetaldehyde
Emballage Ampul
CAS 75-07-0
Fysisk form Væske
Molekylær formel C2H4O
Koncentration 1000 μg/ml
InChI nøgle IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
Type Organisk enkeltkomponent standardløsning
SMIL CC=O
IUPAC navn acetaldehyd
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Molekylvægt (g/mol) 44.053
PubChem CID 177
Mængde 5 mL
ChEBI CHEBI:15343