Få mere at vide
Acenaphthylen i methanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12996243 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12996243 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12996243 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P802550
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acenaphthylene
Emballage Ampul
CAS 208-96-8
Fysisk form Væske
Molekylær formel C12H8
Koncentration 100μ g/ml
MDL nummer MFCD00003806
InChI nøgle HXGDTGSAIMULJN-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
IUPAC navn acenafthylen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 152.20
PubChem CID 9161
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:33081