Få mere at vide
7,12-dimethylbenzo(a)anthracen i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12973124 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12973124 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 12973124 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P873770
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 7,12-Dimethylbenzo(a)anthracene
Emballage Ampul
CAS 57-97-6
Fysisk form Væske
Molekylær formel C20H16
Koncentration 100μ g/ml
InChI nøgle ARSRBNBHOADGJU-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC1=C2C=CC3=CC=CC=C3C2=C(C4=CC=CC=C14)C
IUPAC navn 7,12-dimethylbenzo[a]anthracen
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluene
Molekylvægt (g/mol) 256.348
PubChem CID 6001
Mængde 5 mL
ChEBI CHEBI:254496