Få mere at vide
5-Androstane in DCM 1000μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12917093 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12917093 5 mL 5ml
1 options
Artikelnummer. 12917093 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P882210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aminohippuric acid reagent.
Emballage Bottle
CAS 121-17-5
Analyt- eller komponentnavne 5_-Androstane
Molekylær formel C7H3ClF3NO2
Koncentration 1000 μg/mL
MDL nummer MFCD00007084
InChI nøgle TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N
Type Mass Spectrometry Standard
SMIL [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F
Element 5-Androstane
IUPAC navn 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 225.55
PubChem CID 8462
Mængde 5 mL