Få mere at vide
4-tert-butylphenol i ethanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12963114 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12963114 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12963114 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P873660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-tert-Butylphenol
Emballage Ampul
CAS 98-54-4
Fysisk form Væske
Molekylær formel C10H14O
Koncentration 1000 μg/mL
InChI nøgle QHPQWRBYOIRBIT-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
IUPAC navn 4-tert-butylphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Ethanol
Molekylvægt (g/mol) 150.221
PubChem CID 7393
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:34444