Få mere at vide
4-nonylphenol i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12906153 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12906153 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12906153 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. CM 10098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 DKK
    582.25 DKK / 1ml
    Spare 9.75 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-01-2027
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nonylphenol (technical)
Emballage Ampul
CAS 84852-15-3
Molekylær formel C15H24O
Koncentration 100 μg/ml
InChI nøgle SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
Type Organisk enkeltkomponent standardløsning
SMIL CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
IUPAC navn 2-nonylphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Toluen
Molekylvægt (g/mol) 220.356
PubChem CID 67296
Mængde 1 mL