Få mere at vide
4-chlorphenylphenylether i methanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12953114 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12953114 10 mL 10ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12953114 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P873650
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenyl phenyl ether
Emballage Ampul
CAS 7005-72-3
Fysisk form Væske
Molekylær formel C12H9ClO
Koncentration 10 μg/mL
MDL nummer MFCD00055431
InChI nøgle PGPNJCAMHOJTEF-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL ClC1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
IUPAC navn 1-chlor-4-phenoxybenzen
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 204.65
PubChem CID 23436
Mængde 10 mL