Få mere at vide
4-chlorphenol i vand 725 μg/ml, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12976143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12976143 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12976143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F128981
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenol
Emballage Ampul
CAS 106-48-9
Molekylær formel C6H5ClO
Koncentration 725 μg/mL
InChI nøgle WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Type Organic Single-component Standard Solution
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Cl
IUPAC navn 4-chlorphenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 128.555
PubChem CID 4684
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:28078