Få mere at vide
4-Chlorophenol in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12912494 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12912494 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12912494 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P812070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chlorophenol
Emballage Ampoule(s)
CAS 106-48-9
Molekylær formel C6H5ClO
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1O)Cl
IUPAC navn 4-chlorophenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 128.555
PubChem CID 4684
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:28078