Få mere at vide
Metabolite 4-Chloroaniline in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12992434 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12992434 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12992434 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810990
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline
Emballage Ampoule(s)
CAS 106-47-8
Molekylær formel C6H6ClN
Koncentration 100 μg/mL
InChI nøgle QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Cl
IUPAC navn 4-chloroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Dichloromethane
Molekylvægt (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:20331