Få mere at vide
4-chloranilin i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12952434 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12952434 1 mL 1ml
1 options
Artikelnummer. 12952434 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810950
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline
Emballage Ampul(er)
CAS 106-47-8
Molekylær formel C6H6ClN
Koncentration 100 μg/ml
FN nummer 1648
InChI nøgle QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Cl
IUPAC navn 4-chloranilin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:20331
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 4-Chloroaniline 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.