Få mere at vide
4-Chloroaniline in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 12942434 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
Pakningsstørrelse:
10ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12942434 10 mL 10ml
1 options
Artikelnummer. 12942434 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P810940
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Chloroaniline
Emballage Ampoule(s)
CAS 106-47-8
Molekylær formel C6H6ClN
Koncentration 10 μg/mL
FN nummer 1648
InChI nøgle QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=CC=C1N)Cl
IUPAC navn 4-chloroaniline
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 127.571
PubChem CID 7812
Mængde 10 mL
ChEBI CHEBI:20331
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution 4-Chloroaniline 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.